Ensaio
95%
pf
84-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-2-4(6)7-8-5/h2-3H,1H3
chave InChI
XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?