Key Documents
108405
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate
≥99%
Sinônimo(s):
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.97
Beilstein:
1747542
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
143 °C (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
densidade
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
chave InChI
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
  • Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
  • Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
  • Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
  • Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
  • Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)