About This Item
Fórmula linear:
I2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
373.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
183-187 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1I
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
NSKPFWAAYDFCFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,5-Diiodobenzoic acid was used for detection and responses of divergent compounds which are strong electron absorbers by gas chromatography with electron capture detection.
Ações bioquímicas/fisiológicas
2,5-Diiodobenzoic acid forms 1:1 complex with cycloheptaamylose. It undergoes palladium-catalyzed coupling reaction with terminal alkynes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Highly regioselective palladium-catalyzed condensation of terminal acetylenes with 2, 5-diiodobenzoic acid.
Balavoine F, et al.
Tetrahedron Letters, 40(48), 8351-8354 (1999)
The crystal structure of a complex of cycloheptaamylose with 2,5-diiodobenzoic acid.
J A Hamilton et al.
Biochemical and biophysical research communications, 73(3), 659-664 (1976-12-06)
Attogram-level detection and relative sensitivity of strong electrophores by gas chromatography with electron capture detection.
Corkill JA, et al
Analytical Chemistry, 54(3), 481-485 (1982)