177342
3,5,N,N-Tetramethylaniline
97%
Sinônimo(s):
5-(Dimethylamino)-m-xylene, N,N-Dimethyl-sym.-xylidene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
226-228 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)11(3)4/h5-7H,1-4H3
chave InChI
NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup