Key Documents
106909
Sigma-Aldrich
1-Aziridineethanol
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
635 °F
contém
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
167.9 °C (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CC1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)