Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
231-233 °C (lit.)
solubilidade
hexane: soluble
cadeia de caracteres SMILES
C1CCc2c(C1)c3CCCCc3c4CCCCc24
InChI
1S/C18H24/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H2
chave InChI
ODHYDPYRIQKHCI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?