Documentos Principais
106240
Sigma-Aldrich
Trichloromelamine
98%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(chloroamino)-1,3,5-triazine, N2,N4,N6-Trichloro-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3Cl3N6
Número CAS:
Peso molecular:
229.46
Beilstein:
524508
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)