Documentos Principais
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Toluenesulfonamide, PTSA
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-741-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
p.e.
220-222 °C/13 hPa
pf
136-138 °C
temperatura de transição
flash point 202 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
395.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
202 °C - closed cup