105740
α,α′-Dichloro-p-xylene
98%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylylene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pb
254 °C (lit.)
pf
98-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
chave InChI
ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3