Documentos Principais
105090
Sigma-Aldrich
Methylene dithiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH2(SCN)2
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
104-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CSCSC#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)