Documentos Principais
104965
Sigma-Aldrich
Adenina
99%
Sinônimo(s):
6-aminopurina, Vitamina B4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N5
Número CAS:
Peso molecular:
135.13
Beilstein:
5777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pf
>360 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)