104876
Trichlorovinylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Trichlorosilyl)ethylene, Vinyltrichlorosilane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
60 mmHg ( 23 °C)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
90 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C2H3Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
chave InChI
GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?