104825
Butyltrichlorosilane
99%
Sinônimo(s):
Trichlorobutylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
149 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?