102709
N-Ethyl-1-naphthylamine
98%
Sinônimo(s):
α-Ethylaminonaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.644 (lit.)
pb
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
chave InChI
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup