Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
densidade
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10
chave InChI
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
198.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)