Documentos
101354
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylaniline
99%
Sinônimo(s):
6-Fluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter