100870
Bis(4-chlorophenyl)acetic acid
98%
Sinônimo(s):
4,4′-DDA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
167-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H,(H,17,18)
chave InChI
YIOCIFXUGBYCJR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3