Key Documents
T9424
Sigma-Aldrich
TRI Reagent®
For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets
Sinônimo(s):
TRI Reagent® Reagente de isolamento de RNA
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
Nível de qualidade
uso
 mL sufficient for 107 cells
 mL sufficient for 100 mg tissue (or)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O TRI reagent® é um reagente pronto para uso rápido e conveniente, útil para extração eficiente de RNA total ou para isolamento simultâneo de RNA, DNA e proteína. O TRI reagent® é uma mistura de tiocianato de guanidina e fenol em uma solução monofásica.
Homogenização ou lise da amostra de tecido em TRI reagent® dissolve RNA, DNA e proteína. A adição de clorofórmio ou 1-bromo-3-cloropropano, seguida por centrifugação resulta na separação da mistura em 3 fases: uma fase aquosa contendo o RNA, uma fase intermediária contendo DNA e uma fase orgânica contendo proteínas. Cada um dos componentes pode, então, ser isolado após a separação das fases.
Aplicação
O TRI reagent foi usado:
  • no isolamento de RNA total de várias amostras de tecido e células;
  • para lise de monócitos;
  • para isolar RNA citoplásmico de células Vero infectadas com SARS-CoV;
  • para isolar RNA total de MDMs (macrófagos derivados de monócitos) infectados com o vírus da influenza A (H5N1);
  • para preparar um lisado viral de cultura de SARS-CoV para a criação de um clone codificando a glicoproteína S no desenvolvimento de vacina contra o SARS-CoV.
As proteínas, RNA e DNA isolados usando o TRI reagent® podem ser usados posteriormente para aplicações a jusante (downstream), como clonagem, PCR, RT-PCR, northern blots, isolamento de mRNA, tradução in vitro, ensaio de proteção de RNase, digestão com enzimas de restrição, southern blot, SDS-PAGE e western blot.
O reagente TRI é uma versão aprimorada do reagente de isolamento de RNA total em uma etapa desenvolvido por Chomczynski. O método de isolamento de RNA baseado neste reagente é amplamente utilizado e aprovado para aplicações com RNA. Ele é ideal para o isolamento rápido, econômico e eficiente de RNA total ou isolamento simultâneo de RNA, DNA e proteínas de amostras de origem humana, vegetal, de levedura, bacteriana e viral.
Características e benefícios
Fácil de usar: Um único reagente que pode ser usado para isolamento de RNA, DNA e proteínas isentos de qualquer combinação.
Multifuncional: O TRI reagent® apresenta bom desempenho com pequenas ou grandes quantidades de tecido ou células e pode ser usado com várias amostras, inclusive amostras humanas, vegetais, de levedura, bacterianas e virais.
Eficiente: O TRI reagent® gera melhores rendimentos que os métodos tradicionais com tiocianato de guanidina/cloreto de césio. Todo o processo de extração de RNA a partir de células ou tecido fresco pode ser concluído em menos de uma hora.
  • Isolamento de RNA fácil de escalonar.
  • Funciona com várias fontes: humana, vegetal, de leveduras, bacteriana ou viral.
  • Melhor rendimento que os métodos tradicionais de tiocianato de gianidina/cloreto de césio.
Informações legais
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Defining the importance of phosphatidylserine synthase 2 in mice.
Bergo MO
The Journal of Biological Chemistry, 277 (2002)
Adenylyl cyclase-5 activity in the nucleus accumbens regulates anxiety-related behavior.
Kim KS
Journal of Neurochemistry, 107(1), 105-115 (2008)
E M Menkhorst et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017-08-20)
During the establishment of pregnancy, extravillous trophoblast (EVT) must invade into the uterine decidua to facilitate decidual artery remodelling to create the placental blood supply. The local decidual environment is thought to regulate trophoblast invasion, however these interactions are poorly
Soo Hee Kim et al.
Oncotarget, 8(19), 31305-31317 (2017-04-17)
Recently, various long non-coding RNAs (lncRNAs) have been reported to have significant therapeutic or prognostic value. However, the expression of lncRNAs has not been investigated in T and NK cell lymphoma. Thus, we evaluated the biological and prognostic role of
Lack of SIRT1 (Mammalian Sirtuin 1) activity leads to liver steatosis in the SIRT1+/- mice: a role of lipid mobilization and inflammation.
Xu F
Endocrinology (2010)
Artigos
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolos
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
O TRI Reagent é um reagente de etapa única que possibilita o isolamento simultâneo de DNA, RNA e proteína. Este protocolo descreve o preparo das amostras, bem como a extração de várias amostras e resolução de problemas.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Conteúdo relacionado
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo técnicas de solubilização em detergente, lise por congelamento e descongelamento, choque osmótico, sonicação, lise celular enzimática e ruptura mecânica, como Dounce, Polytron e homogeneização com almofariz e pilão.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.