Documentos
R2020
Sigma-Aldrich
RNaseZAP
Cleaning agent for removing RNase
Sinônimo(s):
RNAse cleaner, RNAse contamination remover, RNAse remover
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
forma
liquid
Características
RNase free (removal from glass and plastic surfaces)
embalagem
pkg of 250 mL
técnica(s)
RNA purification: suitable
pH
7.0-7.4
temperatura de transição
flash point 100 °C (closed cup)
solubilidade
water: soluble
densidade
1000 g/cm3
Categorias relacionadas
Descrição geral
A RNaseZAP é um agente de purificação usado para eliminar contaminação por RNases de vidraria, superfícies plásticas, recipientes de reação, bancadas e pipetadores. Ela também é usada para a remoção eficaz de resíduos de RNases dos tubos de microcentrífuga sem inibir as reações enzimáticas subsequentes.
Aplicação
  • A RNaseZAP foi usada como agente de limpeza para remover RNases de vidraria, aparelhos, bancadas e pipetadores.
  • Remova a contaminação por RNases de vidros e superfícies plásticas
  • ATENÇÃO: Observe que a Solução RNaseZap não deve ser usada em superfícies metálicas corrosíveis.
Um agente de limpeza para remover RNase de vidraria, superfícies plásticas, bancadas e pipetadores. Ele também é eficaz para eliminar a contaminação por RNase em tubos de microcentrífuga sem inibir as reações enzimáticas subsequentes.
Informações legais
RNaseZAP is a trademark of Ambion, Inc.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
TRI Reagent® for DNA, RNA and protein isolation
Sigma-Aldrich
93289
TRI Reagent®
Água Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
Água
RNAzol® RT For processing total and small RNA from human, animal, plant, bacterial,and viral samples
Sigma-Aldrich
R4533
RNAzol® RT
An integrative analysis of microRNA and mRNA profiling in CML stem cells
Chronic Myeloid Leukemia, 219-241 (2016)
Transcriptome analysis and RNA interference of cockroach phototransduction indicate three opsins and suggest a major role for TRPL channels.
French AS
Frontiers in Physiology, 6, 207-207 (2015)
Farah J Nassar et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1465, 219-241 (2016-09-02)
Integrative analysis of microRNA (miRNA) and messenger RNA (mRNA) in Chronic Myeloid leukemia (CML) stem cells is an important technique to study the involvement of miRNA and their targets in CML stem cells self-renewal, maintenance, and therapeutic resistance. Here, we
Transport and metabolism of choline in synaptosomes: ionic requirement.
T Y Wong et al.
Biochemical Society transactions, 9(1), 84-85 (1981-02-01)
Sandra Nwokeoha et al.
Ultrasound in medicine & biology, 42(10), 2478-2492 (2016-07-23)
The delivery of genes into cells through the transfer of ribonucleic acids (RNAs) has been found to cause a change in the level of target protein expression. RNA-based transfection is conceptually more efficient than commonly delivered plasmid DNA because it
Artigos
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Conteúdo relacionado
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield