PCR em apenas 15 minutos!
Mistura-mestre KOD One™ para
PCR ultrarrápido e de alta fidelidade
Mistura-mestre KOD One™ para PCR
A mistura-mestre KOD One™ para PCR é a escolha certa para PCR ultrarrápida. Oferece as taxas de alongamento mais rápidas disponíveis para polimerases de alta fidelidade sem comprometer o rendimento e a especificidade. Esta solução conveniente, pré-misturada e pronta para uso oferece uma taxa de alongamento de até 5 segundos por kb e apresenta uma fidelidade aproximadamente 80 vezes maior do que a Taq DNA polimerase. Além disso, essa mistura-mestre flexível se encaixa facilmente no seu fluxo de trabalho de PCR com sua capacidade de amplificar diretamente de amostras brutas e usar primers contendo uracilo e inosina. Escolha a mistura-mestre KOD One™ para PCR e amplifique eficientemente suas amostras com confiança.
Benefícios
A formulação da mistura-mestre KOD One™ para PCR oferece os seguintes recursos avançados:
- Pronto para uso
- Flexibilidade adicional
- Alta fidelidade
- Alta eficiência
- PCR de amostra bruta
- Alta especificidade
- Primers com inosina (dI) e uracilo (dU)
Aplicações
Este produto tem uma variedade de aplicações, tais como:
- Amplificação de DNA/cDNA
- PCR direta
- PCR de colônia
- Amplificação da biblioteca NGS
- Amplificação por PCR para detectar mutagênese direcionada ao local
Produto | Mistura-mestre Hot Start High-Fidelity 2X Q5® | Mistura-mestre Phire Hot Start II para PCR | Mistura-mestre Platinum™ SuperFi para PCR | VELOCIDADE na DNA polimerase | Mistura-mestre KOD One™ para PCR |
---|---|---|---|---|---|
Número de catálogo | M0494S/M0494L (100/500 reações) | F125S/F125L (220/1000 reações) | 12351010/12351050 (100/500 reações) | BIO-21098/BIO-21099 (125/250 reações) | KMM-101NV/KMM-201NV |
Formulação de partida a quente | Baseado em aptâmero | Método de inativação de Affibody | Método de inativação de anticorpos | Enzima não de partida a quente | Método de inativação de anticorpos |
Tamanho alvo | Até 20 kb | Até 7,5 kb | Até 20 kb | Até 30 kb | Até 40 kb |
Fidelidade vs Taq | ~280X maior que Taq | 2X maior que Taq | >300X maior que Taq | 50X maior que Taq | 80X maior que Taq |
Taxa de alongamento | 20-30 seg/kb (modelo complexo) 10 seg/kb (modelo simples) | 10 a 15 seg/kb | 15 a 30 seg/kb | 1-5 seg/kb para ≤ 5 kb 30 seg/kb para alvos de até 10 kb | 1 seg para <1 kb 5 segundos/kb para <10 kb 10 seg/kb para ~10 kb |
Network error: Failed to fetch
Comentários dos clientes sobre a mistura-mestre KOD One™ para PCR
Professora assistente
Aleksandar Vještica
Organização: Universidade de Lausanne
Área: Meio acadêmico/Universidade
“Graças à sua alta processabilidade, a mistura-mestre KOD One™ nos permitiu clonar rapidamente plasmídeos usando apenas PCRs sobrepostas. Esta abordagem não requer digestões de enzimas de restrição de inserções de clonagem e assim simplificou consideravelmente o protocolo de clonagem e nos economizou tempo. ”
Data de revisão: 3 de dezembro de 2021
Mistura-mestre KOD One™ para PCR
Blanco Lago Solis
aluno de Ph.D.
Organização: Universidade de Genebra
Área: Meio acadêmico/Universidade
“Amplifiquei com sucesso um fragmento de 14 kb em 2h15 vs 4h30 com o Phusion ou Q5.”
Mistura-mestre KOD One™ para PCR
Professora assistente
Maria Cristina Gambetta
Organização: Universidade de Lausanne
Área: Meio acadêmico/Universidade
“Fui pega em flagrante pela minha impaciência. Eu perguntei e realmente consegui uma alíquota da mistura-mestre KOD One ™ prometendo devolvê-la. Funcionou maravilhosamente bem! Eu acho que isso é realmente uma polimerase milagrosa. Então, fomos em frente e pedimos a mistura-mestre para não perder tempo, pois os experimentos são urgentes.”
Data de revisão: 16 de dezembro de 2021
Mistura-mestre KOD One™ PCR
Cientista sênior
Dr. Michael Taschner
Organização: Universidade de Lausanne
Área: Meio acadêmico/Universidade
“Recebi uma amostra grátis da mistura-mestre KOD One™ para PCR para testar. Fiquei impressionado com a velocidade, capacidade de processamento e precisão das PCRs realizadas em modelos complicados. Nenhum outro produto que usei no passado foi capaz de amplificar um produto de >12 kb em tempo recorde a partir do DNA genômico de levedura ‘rápido e sujo’ (purificado de acordo com [Lōoke et al, BioTechniques, 2011]. Eu recomendo totalmente este produto para casos difíceis de PCR.”
Data de revisão: 17 de dezembro de 2021
Mistura-mestre KOD One™ para PCR