Merck
Confiança na consistência
com os serviços e sistemas de água para laboratório Milli-Q®
Qualidade consistente da água para laboratório com os sistemas de purificação de água Milli-Q®
Por que os laboratórios precisam de consistência na qualidade da água? Porque a precisão dos resultados e a produtividade do laboratório dependem dela. Por isso, os sistemas de purificação de água e consumíveis Milli-Q® são projetados de forma inteligente e produzidos com um elevado nível de qualidade, além de receberem manutenção durante todo o seu ciclo de vida – tudo isso para proporcionar confiança nos resultados do seu laboratório e assegurar operações ininterruptas.
As tecnologias de purificação produzem e preservam água para laboratório de qualidade superior
Nossas inovações patenteadas garantem a consistência da qualidade da água dispensada e visam reduzir a pegada ambiental do processo de purificação de água no laboratório.
A qualidade e fiabilidade das suas análises são garantidas pelas inovações em água para laboratório Milli-Q®
  • O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® produz água pura (tipo 2) de qualidade constante, sem necessidade de procedimentos perigosos de regeneração química. Isso reduz a manutenção e garante custos operacionais baixos e previsíveis.
  • A tecnologia E.R.A.® (ajuste evolutivo de rejeição) nos nossos sistemas de alta vazão otimiza a recuperação de água da membrana de osmose reversa (OR), reduzindo assim o uso de água em até 50% em comparação com a nossa geração anterior de sistemas de OR.
  • O design inteligente do tanque fornece proteção multidirecionada contra contaminação por bactérias, partículas e CO2 para assegurar a pureza da água armazenada com mais eficiência do que nunca. Os recursos disponíveis incluem: uma tampa hermética com um filtro de respiro perfeitamente integrado, sensores de nível e transbordamento e um módulo de higienização automática (ASM) com lâmpadas de LED UV sem mercúrio.
  • As lâmpadas UV sem mercúrio ech2o® promovem controle bacteriano e foto-oxidação altamente eficazes de contaminantes orgânicos, além de eliminarem o manuseio de mercúrio e o gerenciamento do descarte regulado associado a ele.
  • O modo “Laboratório fechado” coloca o sistema efetivamente em “hibernação” quando seu laboratório permanece fechado por longos períodos, minimizando o consumo de água e energia, ao mesmo tempo em que preserva a qualidade da água.
Gráfico da resistividade constante com a EDI Elix em comparação com reduções repentinas da resistividade com a tecnologia de DI padrão.
Nosso módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® produz água pura de qualidade constante. O gráfico demonstra a superioridade da tecnologia de EDI Elix® em relação aos sistemas que usam pacotes de resinas de troca iônica. Quando os pacotes estão esgotados, a resistividade cai drasticamente.
Sempre dentro das espec.: Garanta a pureza da água para laboratório com consumíveis Milli-Q® originais
Todos os consumíveis Milli-Q® foram validados a fim de produzir com consistência a qualidade da água esperada e são entregues com Certificado de qualidade.
Assista a estes vídeos e saiba como os poderosos meios de purificação patenteados trabalham juntos nos nossos consumíveis para fornecer e preservar uma qualidade de água consistente, além de garantir uma vida útil longa para o seu sistema de água:
Para garantir ainda mais que a qualidade da sua água atenda às especificações, oferecemos serviços e recursos de design para ajudar você a substituir os consumíveis dentro do prazo.
  • Etiquetas e-Sure: A tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) aplicada a cada consumível permite ao seu sistema monitorar o status e a vida útil de todos os consumíveis integrados. Você receberá uma notificação quando for necessário trocar cartuchos e poderá contar com a rastreabilidade dos dados. O status dos consumíveis também pode ser monitorado online por meio dos Serviços digitais MyMilli-Q™.
  • Acordos de fornecimento de consumíveis: Com apenas uma ordem de compra, os consumíveis solicitados são entregues de forma automatizada ao longo do ano. Você economiza tempo e dinheiro e tem a certeza de dispor sempre dos consumíveis certos na hora certa.
  • Trocas fáceis e guiadas dos consumíveis: Assistentes na tela e tutoriais no YouTube oferecem instruções visuais detalhadas para garantir a realização correta dos procedimentos de manutenção.
Monitoramento 24 h/7 dias por semana, rastreabilidade e desempenho garantidos
É fundamental saber que seu sistema de purificação de água é capaz de atender continuamente às especificações e necessidades relativas à qualidade da água do seu laboratório. Com os sistemas e serviços Milli-Q®, você pode confiar na qualidade da sua água 24 horas por dia, 7 dias por semana: durante a dispensação, ao longo do dia ou até mesmo quando você está de férias.
Tela de dispensador de água ultrapura Q-POD com chave USB inserida para baixar dados de qualidade da água.
Monitoramento da qualidade da água na dispensação
Acompanhe facilmente os parâmetros da qualidade da água durante a dispensação. A resistividade da água produzida e o carbono orgânico total (TOC) podem ser monitorados diretamente na tela sensível ao toque do dispensador. Esses valores são monitorados continuamente pelos nossos sistemas para que você possa se concentrar no seu trabalho.
  • Monitoramento da resistividade: Nossos sistemas mais recentes de água ultrapura (tipo 1) contêm resistivímetros em linha que mensuram de forma precisa e contínua a resistividade da água produzida. O resistivímetro é construído conforme as recomendações da ASTM e atende aos requisitos do teste de adequação da USP para resistivímetros. Os certificados de calibração do resistivímetro são fornecidos com os nossos sistemas de água.
  • Monitoramento de TOC: Os sistemas Milli-Q® IQ série 7, que contêm o nosso melhor monitor online da categoria, o A10®, obtêm medições de TOC rápidas e altamente precisas. Esse monitor não contém mercúrio, e seu alcance (0,5–999,9) e precisão atendem aos requisitos dos testes de adequação da USP e da Farmacopeia Europeia.
Monitoramento online do sistema e da qualidade da água
O recurso de monitoramento e manutenção online da Assistência remota MyMilli-Q™ garante o funcionamento adequado do seu sistema de água e o cumprimento das especificações de qualidade da sua água 24 h por dia, 7 dias por semana.
Ícone do adesivo dos serviços digitais MyMilli-Q™
  • Monitoramento remoto: Acesse com segurança e em tempo real as informações do sistema, dados de qualidade da água e muito mais a partir de seu computador ou celular.
  • Notificações automáticas: Receba notificações por e-mail ou mensagem de texto em caso de alertas e alarmes.
  • Controle remoto do sistema: Solucione problemas remotamente com rapidez por conta própria ou com o atendimento remoto da Assistência Milli-Q®.
Os melhores produtos e serviços em água para laboratório da categoria, com certificação ISO
Com mais de 50 anos de experiência tanto no desenvolvimento de tecnologias avançadas de purificação de água quanto no design de sistemas de purificação de água, somos o parceiro preferido para sistemas e serviços de purificação de água para cientistas que precisam garantir a qualidade e a fiabilidade dos seus resultados laboratoriais. Estamos comprometidos em fornecer os sistemas de purificação de água com a mais elevada qualidade disponível e entregá-los com o nível máximo de assistência técnica especializada.
Ícone do logotipo ISO 9001:2015
Consumíveis e sistemas de água para laboratório Milli-Q® com garantia de qualidade
  • Processos de pesquisa e desenvolvimento com certificação ISO 9001:2015: Processos rigorosos garantem documentação completa a cada passo do desenvolvimento de produtos, e os desempenhos dos sistemas são validados com base em protocolos definidos.
  • Centros de produção com certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015: Os sistemas de purificação de água e consumíveis Milli-Q® são produzidos exclusivamente no nosso centro de fabricação em Molsheim, na França, com tecnologias patenteadas muito específicas e meios de purificação exclusivos. Os certificados ISO garantem qualidade elevada e rastreabilidade durante a produção. Algumas partes do centro de produção usado para fabricar produtos ou componentes específicos também têm certificação de BPF e ISO 13485.
  • Certificados de conformidade, calibração e qualidade estão disponíveis para os sistemas, monitores e consumíveis aplicáveis para ajudar você a atender aos requisitos do setor.
A Assistência Milli-Q® oferece atendimento de qualidade, presencialmente e online
Com a nossa Assistência Milli-Q® você pode confiar totalmente na qualidade da sua água e no seu sistema de purificação de água ano após ano.
Homem asiático sai de um laboratório através de uma tela de iPad
  • Somente engenheiros de serviço de campo com certificação Milli-Q® reparam ou dão manutenção aos nossos sistemas de purificação de água, e sempre em conformidade com nossos procedimentos operacionais padrão (POPs) mundiais auditáveis.
  • Nossa organização prestadora de serviços dispõe de certificação ISO 9001:2015*, o que significa que um sistema de gestão de qualidade auditado externamente garante os mais elevados padrões de qualidade e a melhoria contínua.
  • Os planos de assistência Milli-Q® garantem a otimização do desempenho do seu sistema de água e a consistência da qualidade da água produzida para respaldar a fiabilidade das suas análises. Todos os planos incluem uma verificação completa anual, realizada por um engenheiro de serviço de campo certificado, e com peças originais do nosso centro fabril com certificação ISO.
  • Os planos de assistência Pharma™ da Milli-Q® facilitam os procedimentos de validação em ambientes regulados e abrangem todos os elementos necessários para requalificação dos sistemas, de modo a garantir que você esteja em total conformidade quando auditado.
  • Oferecemos serviços de calibração, verificação e testes de adequação para todos os medidores, sensores e monitores dos sistemas Milli-Q® para garantir total conformidade do equipamento e acreditação laboratorial.
  • A gestão de contratos online MyMilli-Q™ agiliza a parte administrativa dos seus sistemas de purificação de água, liberando seu tempo para que foque nas tarefas mais importantes.**
  • A Assistência remota MyMilli-Q™ permite a você rastrear os parâmetros do sistema e da qualidade da água online, contatar o suporte mais rapidamente e monitorar e controlar o seu sistema de qualquer lugar. É um serviço baseado na Web e uma ferramenta de monitoramento que oferece a você uma visão remota em tempo real do desempenho do seu sistema e da qualidade da água.*** Caso você precise de assistência, nossa equipe pode acessar seu sistema conectado para ajudar a solucionar qualquer problema mais rapidamente.
* Para ver os países aplicáveis, visite o site SigmaAldrich.com/ISO-certificates.
** Disponível para todos os sistemas durante o período de garantia ou com um Plano de assistência Milli-Q®.
***A Assistência remota MyMilli-Q™ está disponível para os seguintes sistemas da série 7000 de alta vazão: Milli-Q® HX, HX SD, HR e CLX, e também os sistemas de purificação de água para bancada Milli-Q® IQ e Milli-Q® IX.
Entre em contato conosco para otimizar suas soluções de água
Produtos relacionados