Introdução à SDS-PAGE - Separação de proteínas com base no tamanho
Os géis de poliacrilamida são formados pela reação de acrilamida e bis-acrilamida (N,N’-metilenobisacrilamida) que resulta em uma matriz de gel altamente reticulada. O gel atua como uma peneira através da qual as proteínas se movem em resposta ao campo elétrico. As proteínas contêm uma carga geral positiva ou negativa; isso permite o movimento de uma molécula de proteína em direção ao ponto isoelétrico no qual a molécula não tem carga líquida. Ao desnaturar as proteínas e dar-lhes uma carga negativa uniforme, é possível separá-las com base no tamanho à medida que migram em direção ao eletrodo positivo.
Figura 1.SDS-PAGE de amostras de proteínas e marcador de proteína color burst(C1992)
Protocolo
Materiais e reagentes necessários
- Câmara de eletroforese vertical com fonte de alimentação, placas de vidro, espaçadores e pentes
OBSERVAÇÃO: A acrilamida e a bisacrilamida são de natureza neurotóxica. Todas as etapas devem ser realizadas com luvas sem talco.
Preparação do gel
- Limpe as placas de vidro e os espaçadores da unidade de moldagem de gel com água deionizada e etanol.
- Monte as placas com os espaçadores sobre uma superfície estável e plana.
- Prepare a solução de gel de resolução usando os seguintes volumes (para 10 ml), dependendo da porcentagem de gel necessária.
- Despeje a solução de gel nas placas montadas com espaçadores. Para manter uma superfície de gel de resolução uniforme e horizontal, cubra a superfície com água ou isopropanol (I9516).
- Deixe o gel endurecer por cerca de 20-30 minutos em temperatura ambiente.
- Prepare a solução de gel de empilhamento usando os seguintes volumes (para 10 ml):
*TEMED deve ser o último ingrediente adicionado
- Descarte a água ou isopropanol sobreposto no gel de resolução
- Adicione a solução de gel de empilhamento a 5% até transbordar. Insira o pente imediatamente garantindo que não haja bolhas de ar presas no gel ou perto dos poços.
- Deixe o gel endurecer por cerca de 20-30 minutos em temperatura ambiente.
Preparo de amostras
- Para um volume de amostra de proteína (lisado de células ou tecidos), adicione um volume igual de tampão de carga.
- Ferva a mistura acima a 95 °C por 5 min. Centrifugue a 16.000 xg por 5 min.
- Estas amostras podem ser armazenadas a -20 °C ou podem ser usadas para prosseguir com eletroforese em gel.
Coloração de gel
Coloração com azul de Coomassie: A coloração de géis de proteína com azul de Coomassie brilhante R-250 é um procedimento comum para visualizar proteínas resolvidas por SDS-PAGE. É altamente sensível e adequado para armazenamento de géis por longo prazo.
Reagentes necessários
- Solução Gel Fix (500 ml)
Metanol (M3641) 250 ml
Ácido acético glacial (695092) 50 ml
Água 200 ml
- Solução Coomassie
CBB R-250 (B6529) 0.1%
Metanol (M3641) 40%
Ácido acético glacial (695092) 10%
Filtre a solução corante usando papel de filtro Whatmann nº 1.
- Solução de descoloração
Metanol (M3641) 50 ml
Ácido acético glacial (#695092) 35 ml
- Solução de armazenamento de gel
Ácido acético glacial (695092) 25 ml
Água 475 ml
Procedimento
- Após a eletroforese, coloque o gel em uma bandeja plástica contendo solução gel fix. Coloque a bandeja sobre uma mesa oscilante e fixe as proteínas por 2 horas.
- Remova a solução de gel fix e adicione a solução de Coomassie. Coloque sobre uma mesa de balanço e tinja o gel por 2 a 4 horas.
- Após a etapa de coloração, lave o gel diversas vezes com água destilada para retirar o excesso de coloração.
- Adicione solução descolorante ao gel. Coloque na mesa de balanço e descolora por cerca de 4 horas até que faixas azuis claras no fundo claro fiquem visíveis.
- Após a descoloração, os géis podem ser armazenados em solução de armazenamento de gel e fotografados conforme necessário.
Coloração de prata
Oferecemos um kit de coloração de prata para detecção de proteínas altamente sensível, adequado para géis SDS-PAGE. Os seguintes reagentes são adicionalmente necessários:
- Solução de fixação
Etanol (E7023) 50 ml
Ácido acético 10 ml
Água 40 ml
- Solução de etanol a 30% (E7023)
Procedimento
- Após a corrida eletroforética, mergulhe o gel na solução fixadora por 40 min. Uma imersão durante a noite no fixador produzirá um fundo mais claro.
- Retire a solução de fixação e lave o gel por 10 min com solução de etanol a 30%, seguido de lavagem com água ultrapura por 10 min.
- Decante a água e incube o gel em sensibilizador por 10 min.
- Retire o sensibilizador e lave o gel duas vezes com água, cada lavagem com duração de 10 min.
- Decante a água e mergulhe o gel durante 10 min em solução de prata.
- Decante a solução de prata e lave o gel em água durante 1,5 min.
- Descarte a água e mergulhe o gel na solução reveladora por 3 a 7 minutos.
- Adicione 5 ml de solução de parada à solução reveladora e incube por 5 min. Remova a solução reveladora/parada e lave o gel em água ultrapura por 15 min.
- O gel pode ser fotografado e também armazenado em água doce e ultrapura.
Para coloração dupla, tinja o gel usando CBB R-250, seguido por coloração prata usando os procedimentos acima.
Manchas fluorescentes: Oferecemos corantes fluorescentes SYPRO e Lucy para eletroforese de proteínas. Os géis podem ser imersos na mancha fluorescente no escuro ou o gel pode ser misturado com tampão catódico durante a eletroforese.
Os protocolos de coloração dependerão da coloração utilizada e podem ser encontrados aqui:
Coloração de gel reversível
As manchas de gel reversíveis permitem ao usuário proceder ao Western blotting de proteínas após o SDS-PAGE.
Coloração R-PROB: R-PROB é um corante exclusivo que detecta proteínas em géis PAGE e Western blots.
Reagentes necessários:
- Kit de detecção de proteínas reversível para membranas e géis de poliacrilamida (RPROB)
- Solução de fixação (F7264)
- 10% de ácido acético
- EDTA de 50 mM
Procedimento
- Mergulhe os géis pós-eletroforese em solução de fixação por 20 minutos. Repita esta etapa duas vezes.
- Enxágue o gel em água duas vezes, cada lavagem com duração de 30 minutos.
- Incube o gel em solução corante por 20-40 minutos com agitando suavemente.
- Lave o excesso de coloração com ácido acético a 10%.
- Para descoloração, lave o gel com EDTA seguido de duas lavagens de 15 minutos cada em água ou solução fixadora.
Coloração de cobre: Para confirmar a migração e separação de proteínas, o gel pode ser tingido com um corante reversível como CuCl2.
Reagentes necessários
- Solução 0,3 M de CuCl2
- Solução 0,25 M Tris e 0,25 M EDTA
Procedimento
- Lave os géis pós-eletroforese em água destilada por no máximo 30 min.
- Mergulhe o gel em solução de CuCl2 0,3 M por 10 min.
- Enxágue com água deionizada.
- As proteínas podem ser visualizadas como zonas claras em um fundo azul.
- Para descolorir completamente o gel para western blot, lave os géis corados em solução Tris 0,25 M e EDTA 0,25 M, pH 9, repetidamente.
- Mova o gel descolorido para o tampão de transferência antes de prosseguir com a configuração da transferência.
Figura 2.Sistema de Blotting e eletroforese vertical
Referência