Conjunto de ferramentas para reações orgânicas
Um conjunto de ferramentas para reações orgânicas é uma maneira de organizar reações químicas úteis necessárias para solucionar problemas sintéticos e desenvolver novas moléculas pequenas. Ao criar uma via sintética, um químico se vale de diversas reações para transferir uma pequena molécula para uma nova. Com o uso de grupos protetores e com a criação de complexidade molecular mais diretamente, podem ser evitados desvios para chegar às vias. Normalmente, essas reações são classificadas em três conjuntos abrangentes que determinam como os reagentes se combinam para formar outros produtos.
O primeiro conjunto concentra-se nas características previsíveis da reação dos 19 principais grupos funcionais (alcano, alceno, alcino, haloalcano, álcool, éter, tiol, sulfeto, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, haleto de ácido, anidrido de ácido, amida, amina, nitrilo, epóxido e arilo). Essas características determinam as propriedades de reatividade quando presentes em uma molécula. Concentrando-se nas reações que podem ser usadas para um grupo funcional específico, o cientista limita as opções de reação àquelas plausíveis para a transformação desejada.
O agrupamento de reações por grupos funcionais gerados é outra forma de classificar uma reação orgânica. Uma vez que os químicos geralmente trabalham em reverso, ou seja, a partir da molécula final, é útil agrupar as reações dessa maneira. Por exemplo, se um álcool é o grupo funcional final desejado, pode-se usar uma reação de Grignard com um aldeído ou cetona, uma reação de redução de um ácido carboxílico, aldeído, cetona ou éstere, ou uma reação de hidratação de um alceno.
O terceiro tipo de grupo de reações tem foco nas reações que alteram a estrutura carbono-carbono por meio da criação ou quebra de ligações. Avanços incríveis nos métodos sintéticos para formação de ligações C-C agora permitem escolher dentre mais de 100 reações diferentes. Esses avanços se devem a vários fatores, inclusive o desenvolvimento de protocolos robustos e confiáveis para acoplamento cruzado, maior acessibilidade a diversos reagentes organometálicos e criação e aprimoramento de reagentes estequiométricos que servem para posicionar uma porção que contém carbono.
Artigos técnicos relacionados
- Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
- The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
- The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
- As a versatile hydride reagent, 1-hydrosilatrane can be used in reduction reactions to synthesize alcohols, amines, their chiral counterparts, and esters from aldehydes/ketones.
- Faça o download da Tabela periódica dos elementos com nomes, massa atômica e número em formato .pdf e imagem para impressão. Use o gráfico da tabela periódica por nomes de elementos em ordem alfabética para pesquisa rápida, referência e uso em laboratório.
- Ver todos (27)
Protocolos relacionados
- Scienceware® Break-Safe™ ampule opener