RAD132
Adsorbants cartouches radiello™
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
504,00 €
About This Item
504,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors
Catégories apparentées
Description générale
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Articles
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.