RAD169
Adsorbants cartouches radiello™
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
390,00 €
About This Item
390,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling HCl
Catégories apparentées
Description générale
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Les clients ont également consulté
Articles
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.