Principaux documents
1478571
USP
Ondansetron
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-(2-methylimidazol-1-ylmethyl)carbazol-4-one
300 MG
526,00 €
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
300 MG
526,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ondansetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[n]4(c(ncc4)C)CC1CCc2[n](c3c(c2C1=O)cccc3)C
InChI
1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3
Clé InChI
FELGMEQIXOGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ondansetron USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ondansetron Orally Disintegrating Tablets
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable