BP808
Ondansetron hydrochloride dihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one hydrochloride, GR 38032F
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
ondansetron
Forme
crystalline powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
Clé InChI
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR3A(3359)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable