1478629
USP
Ondansetron Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-methylene-4H-carbazol-4-one
1 310,00 €
About This Item
1 310,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ondansetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Clé InChI
AGQJDIDJKSFVTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Ondansetron Oral Solution
- Ondansetron Injection
- Ondansetron
- Ondansetron Hydrochloride
- Ondansetron Orally Disintegrating Tablets