1478593
USP
Ondansetron Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ondansetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
GFQLILQFQHMEPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Ondansetron Oral Solution
- Ondansetron Injection
- Ondansetron
- Ondansetron Hydrochloride
- Ondansetron Orally Disintegrating Tablets
- Ondansetron Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable