Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
1.32359
Millipore
MC-Media Pad®
for rapid aerobic count
Synonyme(s) :
Test de dénombrement rapide des germes aérobies, test RAC
1 EACH
169,00 €
169,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
169,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171504
Nomenclature NACRES :
NA.75
169,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
AOAC® OMA
AOAC® PTM
MicroVal
Gamme de produits
MC-Media Pad®
Caractéristiques
ready-to-use
Conditions de stockage
(Store upright)
Technique(s)
cell counting: suitable (total microbial count)
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
Description générale
MC MEDIA PAD® offre une solution pratique pour le contrôle rapide de routine de la contamination microbienne des matières premières et des intermédiaires de production dans le domaine des aliments et des boissons, ainsi que des produits finis. MC MEDIA PAD® est un dispositif de culture sec pré-stérilisé et prêt à l′emploi, simplifiant ainsi les analyses et réduisant au minimum la quantité de déchets. MC MEDIA PAD® est composé d′une feuille adhésive unique, d′un tampon d′analyse recouvert d′un milieu et d′un polymère absorbant l′eau, et d′un film de couverture transparent, pour reconstituer automatiquement le milieu. Il permet de dénombrer les germes aérobies totaux à l′aide d′un milieu de composition spéciale et de colorants indicateurs redox uniques, pour une numération non seulement standard mais aussi rapide. MC MEDIA PAD® est recouvert d′un milieu de croissance et d′un substrat chromogène destinés au dénombrement des germes aérobies totaux. Une fois l′échantillon liquide inoculé sur le tampon d′analyse, l′échantillon diffuse à travers l′ensemble du tampon par capillarité.
Application
MC-MEDIA PAD® permet de détecter rapidement toute contamination microbienne aérobie ; il est donc très utile pour vérifier l'absence de contamination microbienne dans les échantillons de matières premières et d'intermédiaires de production dans le domaine des aliments et des boissons. Tout en améliorant les procédures de travail, il garantit des résultats précis et fiables.
Caractéristiques et avantages
  • Gagnez de la place dans le réfrigérateur et l'incubateur
  • Mettez-vous au vert et réduisez l'impact sur l'environnement
  • Améliorez la gestion des stocks grâce à une durée de conservation allant jusqu'à 24 mois
  • Conformez-vous aux réglementations
  • Aucun dispositif d'étalement n'est nécessaire
  • Simplification des procédures de travail
Remarque sur l'analyse
Les bactéries aérobies éventuellement présentes se multiplient en formant des colonies de couleur rouge sur le tampon.
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck
Protocoles
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing