Merck
Passer à
PHR1237
Cholécalciférol (vitamine D3)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Cholécalciférol, (+)-Vitamine D3, 7-Déhydrocholestérol activé, 7-déhydrocholestérol activé
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
134,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H44O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.64
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-673-2
Beilstein/REAXYS Number:
2339331
MDL number:
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
USP 1131009, traceable to Ph. Eur. C2100000
API family
cholecalciferol
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
Le cholécalciférol (vitamine D3) est une vitamine liposoluble qui présente des effets squelettiques et extrasquelettiques. Les effets squelettiques favorisent la santé osseuse, tandis que les effets extrasquelettiques influencent le système immunitaire, la cognition, le système cardiovasculaire, etc.
Application
Le cholécalciférol (vitamine D3) peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour le dosage d′analytes dans les produits d′alimentation humaine et animale, les échantillons de sérum et les formulations pharmaceutiques par diverses techniques de chromatographie.
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
Biochem/physiol Actions
La vitamine D fonctionne à travers une récepteur qui fait partie de la famille des facteurs de transcription dépendant du ligand. Module la prolifération et la différentiation des cellules à la fois cancéreuses et normales. A des effets antiprolifératifs et anti-métastatiques sur les cellules cancéreuses de poumons, du colon et de la prostate. Les récepteurs activés de la vitamine D de l′intestin et des os maintiennent l′absorbance du calcium et l′homeostase.
La vitamine D agit en se liant sur un récepteur qui module la prolifération et la différenciation des cellules normales et malignes.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC0270 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C9774C1357740292
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
meets USP testing specifications
description
100 μg/mL in ethanol, 97% (CP)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
detection
format
neat
format
-
format
-
format
-
form
solid
form
crystalline
form
crystalline
form
solution
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-97-0
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How much IU/mg having PHR1237 Supelco Cholecalciferol (Vitamin D3)?
    1 answer
    1. The potency of this product has not been determined.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. I assume the material will be shipped with dry ice. So up to how many days/time the material will remain stable in this shipping condition ?
    1 answer
    1. This product is stable for relatively short periods of time. The item is shipped at ambient temperature. A transit time of up to 2 weeks will not impact the quality of this material. Upon delivery, this product should be stored at -20°C.