1089149
USP
Cannabidiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol
941,00 €
About This Item
941,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
cannabis
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable