This Reference Standard is provided at a concentration of 1 mg/mL solution in methanol. USP Reference Standards are not intended for use as drugs, dietary supplements, or as medical devices. For further information and support please refer to the website of the issuing Pharmacopoeia.
1651621
USP
Delta-9-Tetrahydrocannabinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution, Δ1-Tetrahydrocannabinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cannabis
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
Clé InChI
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268)
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dronabinol Capsules
- Dronabinol
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.70 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
-
What is the strength of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this delta9-THC prepared from a phyto source or chemically synthesized?
1 answer-
This is a product of the United States Pharmacopeia. The information available on the USP website states that this material is produced by chemical synthesis. Please see the link below to review the supplier web page in the Product Information Section located at the lower half of the listing:
https://store.usp.org/product/1651621?_gl=1*zqqwy5*_gcl_au*NDA2MDgyNjYuMTY5Njk2MTEyMA..*_ga*MTg3MzY4OTg2Ny4xNjg2NTg2MTE5*_ga_DTGQ04CR27*MTcwMzcxMjI4My4xMS4xLjE3MDM3MTIyOTkuMC4wLjA.Helpful?