Documents
1008501
USP
Chlorure d′acétylcholine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
ACh
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro Beilstein :
3571875
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetylcholine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
146-150 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du chlorure d'acétylcholine, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Chlorure d'acétylcholine pour solution ophtalmique
  • Chlorure de méthacholine
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorure d′acétylcholine, injecté à raison de 20 mg/kg de poids corporel, réduit la mortalité et les taux de cytokines pro-inflammatoires plasmatiques chez des souris présentant une septicémie induite expérimentalement . Le mécanisme anti-inflammatoire cholinergique dépend probablement de l′interaction entre l′acétylcholine et les récepteurs cholinergiques α7n présents sur les monocytes, macrophages et neutrophiles, qui diminue les taux de cytokines pro-inflammatoires telles que TNF-α, IL-1β et IL-6.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sulan Luo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1842-1853 (2014-01-09)
This study was performed to discover and characterize the first potent α3β2-subtype-selective nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligand. A novel α4/7-conotoxin, α-CTxLvIA, was cloned from Conus lividus. Its pharmacological profile at Xenopus laevis oocyte-expressed rat nAChR subtypes was determined by 2-electrode
A Altomare et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(1), G77-G88 (2014-05-17)
It has been shown, in animal models, that gastrointestinal tract (GIT) motility is influenced by temperature; nevertheless, the basic mechanism governing thermal GIT smooth muscle responses has not been fully investigated. Studies based on physiologically tuned mathematical models have predicted
Peter Ong et al.
Circulation, 129(17), 1723-1730 (2014-02-28)
Coronary spasm can cause myocardial ischemia and angina in patients with and those without obstructive coronary artery disease. However, provocation tests using intracoronary acetylcholine administration are rarely performed in clinical routine in the United States and Europe. Thus, we assessed
Eliane Proulx et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(7), 1225-1244 (2013-10-15)
Cholinergic modulation of prefrontal cortex is essential for attention. In essence, it focuses the mind on relevant, transient stimuli in support of goal-directed behavior. The excitation of prefrontal layer VI neurons through nicotinic acetylcholine receptors optimizes local and top-down control
Xiaoqun Zhang et al.
Journal of neurochemistry, 129(4), 581-590 (2014-01-31)
The GluN2 subunits that compose NMDA receptors (NMDARs) determine functional and pharmacological properties of the receptor. In the striatum, functions and potential dysfunctions of NMDARs attributed to specific GluN2 subunits have not been clearly elucidated, although NMDARs play critical roles