Merck
Passer à
Y0000002
Chlorure d′acétylcholine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
ACh
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
131,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-468-8
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
MDL number:
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
API family
acetylcholine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
146-150 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetylcholine chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Le chlorure d′acétylcholine, injecté à raison de 20 mg/kg de poids corporel, réduit la mortalité et les taux de cytokines pro-inflammatoires plasmatiques chez des souris présentant une septicémie induite expérimentalement . Le mécanisme anti-inflammatoire cholinergique dépend probablement de l′interaction entre l′acétylcholine et les récepteurs cholinergiques α7n présents sur les monocytes, macrophages et neutrophiles, qui diminue les taux de cytokines pro-inflammatoires telles que TNF-α, IL-1β et IL-6.
Neurotransmetteur endogène au niveau des synapses des neurones cholinergiques ; amplifie le potentiel d′action du sarcolemme, induisant ainsi des contractions musculaires.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHR15461008501A6625
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99% (TLC)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure d′acétylcholine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable