A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
Synonyme(s) :
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
135,00 €
About This Item
135,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... ACHE(43)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable