PHR1546
Chlorure d′acétylcholine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
ACh
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000002
traceable to USP 1008501
Famille d'API
acetylcholine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
146-150 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
Application
Acetylcholine chloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical preparation using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)