Documents
A6625
Sigma-Aldrich
Chlorure d′acétylcholine
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
ACh
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro Beilstein :
3571875
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51151535
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99% (TLC)
Pf
146-150 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
Acetylcholine is a neurotransmitter released at nerve endings in both the central and peripheral nervous systems. Acetylcholine chloride (C7H16ClNO2) is a stable cholinergic agonist with muscarinic and nicotinic actions. It is available as white or off-white hygroscopic crystals, or as a crystalline powder. Acetylcholine chloride is hygroscopic in nature and is highly soluble in water, alcohol, propylene glycol and chloroform.
Application
Acetylcholine chloride has been used:
  • as an agent to trigger sudomotor axon reflex response during autonomic test
  • to induce contraction amplitude of pyloric circular smooth muscle strip (PCSMS) in rats
  • as a substrate for acetylcholinesterase
  • to stimulate after discharge in Aplysia bag cell neurons
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorure d′acétylcholine, injecté à raison de 20 mg/kg de poids corporel, réduit la mortalité et les taux de cytokines pro-inflammatoires plasmatiques chez des souris présentant une septicémie induite expérimentalement . Le mécanisme anti-inflammatoire cholinergique dépend probablement de l′interaction entre l′acétylcholine et les récepteurs cholinergiques α7n présents sur les monocytes, macrophages et neutrophiles, qui diminue les taux de cytokines pro-inflammatoires telles que TNF-α, IL-1β et IL-6.
Attention
Very hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Acetylcholine-evoked afterdischarge in Aplysia bag cell neurons
White SH and Magoski NS
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology (2012)
Acetylcholine Chloride: Physical Profile
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology, 31, 1-19 (2005)
Stability of acetylcholine chloride solution in autonomic testing
Sletten DM, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 234(1-2), 1-3 (2005)
Diarrhoea of famine and malnutrition--investigations using a rat model. 2--Ileal hypersecretion induced by starvation.
Young A and Levin RJ
Gut, 31(2), 162-169 (1990)
Microcalorimetric study of acetylcholine and acetylthiocholine hydrolysis by acetylcholinesterase
de Almeida Neves PAA, et al.
Advances in Enzyme Research, 5(01), 1-1 (2017)