Principaux documents
Z226122
Spherisorb® NH2 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
suitable for USP L8
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Spherisorb®
Ampleur du marquage
1.9% Carbon loading
Paramètres
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
220 m2/g
Matrice
amino
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
Technique de séparation
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Colonne de garde