78033AST
Astec® CHIRALDEX™ G-DP Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonyme(s) :
GC column, chiral, gamma-dextran
1 950,00 €
About This Item
1 950,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Description
GC capillary column
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
Valeur bêta
500
df
0.12 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
non-bonded; 2,3-di-O-propionyl-6-t-butyl silyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Type de colonne
capillary chiral
Technique de séparation
chiral
Catégories apparentées
Description générale
Résistance chim./phys.
- -10 °C to 200 °C isothermal, 220 °C programmed