Principaux documents
59132
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
COLONNE HPLC SUPELCOSIL LC-NH2-NP 5UM 25CMX4.6MM
1 EA
817,00 €
817,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
817,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
817,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-NH2-NP, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L8
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
3% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
La SUPELCOSIL LC-NH2-NP est une phase aminée spécialement mise au point pour la chromatographie en phase normale. Grâce à une technique de greffage spéciale et à des méthodes de fabrication et de contrôle de la colonne ne nécessitant pas d′eau, nous avons réduit de façon très importante les variations de rétention caractéristiques de la chromatographie en phase normale.
Une phase aminée dédiée à la chromatographie en phase normale. En utilisant une technologie de greffage particulière, en évitant l′eau dans la fabrication et en testant la colonne, nous avons considérablement réduit les variations de rétention caractéristiques de la chromatographie en phase normale. La chromatographie en phase normale est particilièrement utile quand les analytes ne sont pas solubles dans l′eau--par exemple les vitamines lipo-solubles A, D, E et K.
Ces colonnes ne doivent etre utilisées qu′avec des phases mobiles non-aqueuses.
Caractéristiques et avantages
Les colonnes SUPELCOSIL LC-NH2-NP :
• offrent une rétention stable pour les séparations en phase normale
• sont moins sensibles que la silice non modifiée à la présence de concentrations faibles mais variables d′eau dans la phase mobile
• permettent une excellente séparation des vitamines liposolubles
• présentent une rétention stable dans des séparations de phase normale ;
• sont moins sensibles aux quantités, faibles ou variables, d′eau présentes dans les phases mobiles, par rapport à la silice non modifiée ;
• permettent une excellente séparation des vitamines liposolubles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
S Djabarouti et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 799(1), 165-172 (2003-12-09)
The aim of this study was to develop a specific and sensitive high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for the determination of levofloxacin in human plasma, bronchoalveolar lavage and bone tissues. The sample extraction was based on a fully automated liquid-solid
Vijay V Upreti et al.
Biomedical chromatography : BMC, 17(6), 385-390 (2003-09-19)
A simple and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the determination of DRF-1042, a novel orally active camptothecin (CPT) analog, in human plasma. The sample preparation was a simple deproteinization with acidified methanol yielding
E M Koves
Journal of chromatography. A, 692(1-2), 103-119 (1995-02-10)
A comprehensive approach to the analysis for many drugs in postmortem blood and biological fluids using high-performance liquid chromatography and diode array detection has been developed. To reduce the likelihood of co-eluting interference components of postmortem blood or other drugs
Kornélia Tekes
Journal of chromatographic science, 46(2), 169-173 (2008-03-28)
A sensitive, simple, and reliable high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection is developed for the measurement of four natural products, the serotonin-related indols from human platelet-rich plasma (PRP) using N-methylserotonin as internal standard. Separation of serotonin (5HT), 5-hydroxytryptophan (5HTP)
K K Peh et al.
International journal of pharmaceutical compounding, 4(3), 229-231 (2000-05-01)
A simple and selective high-performance liquid chromatography (HPLC) method using ultraviolet detection was developed for simultaneous determination of fusidic acid and betamethasone dipropionate in a cream formulation. A Supelcosil LC18 column was used for chromatographic separation. The mobile phase consisted