Documents
58338
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne de HPLC SUPELCOSIL LC-NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L8
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
3% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Cette colonne en phase amine est principalement utilisée pour la séparation des monosaccharides et des disaccharides. Les colonnes en phase amine pour chromatographie en phase normale sont utilisées dans l'industrie pétrolière (voir les colonnes de chromatographie liquide haute performance SUPELCOSIL LC-NH2-NP pour de plus amples informations).
Les colonnes à base de silice SUPELCOSIL LC-NH2 permettent de séparer les monosaccharides, les disaccharides et certains trisaccharides, généralement élués dans l′ordre des poids moléculaires croissants. La rétention des sucres diminue au fur et à mesure que la proportion eau:acétonitrile de la phase mobile augmente.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Flávia Santana Moraes et al.
Food chemistry, 217, 346-351 (2016-09-25)
An analytical method was developed and validated for the determination of maltodextrin in raw milk, using high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. Maltodextrin content was evaluated in adulterated raw milk using a Supelcosil LC-NH2 (25cm×4.6mm) column and isocratic
A L Huidobro et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 238-245 (2005-12-21)
Ibuprofen arginate is a rapidly absorbed salt designed to promote more rapid onset of analgesia than commercially available forms of ibuprofen. Ibuprofen and arginine have very different polarities and this becomes in a chromatographic problem, further complicated with the determination
Maria Veselá et al.
Die Nahrung, 46(4), 251-255 (2002-09-13)
The degradation fo steroid glycoalkaloids (SGAs) has been studied in model solutions. The number of colony forming units (CFU) was determined using a nondirect (cultivation) method during all stages of fermentation. The changes in SGAs content were observed by HPLC
Chromatograms
application for HPLC