59558
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L8
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
use to protect LC-NH2
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Catégories apparentées
Note de bas de page
Informations légales
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)