Principaux documents
SAAR191122
Potassium iodate-iodide N/64 solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191122LC)
Température de stockage
2-30°C
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable