Principaux documents
1.09914
Supelco
Iodide iodate solution
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
1 AMP
47,70 €
47,70 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 AMP
47,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,70 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Iodide iodate solution, for 1000 ml, c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
1/128 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1