Principaux documents
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
Température de stockage
15-25°C
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :