Principaux documents
CLS6777
Corning® LSE vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 230 V, UK plug, 1/cs
Synonyme(s) :
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
1 EA
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
277,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103814
Nomenclature NACRES :
NB.15
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
230 V AC, UK plug
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 6777
Paramètres
0-3400 rpm speed
L × l × H
14 cm × 16 cm × 13 cm
Poids
2.2 kg
Catégories apparentées
Description générale
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.