SLGSR33SS
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
211,00 €
About This Item
211,00 €
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex™
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 50
Paramètres
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Couleur
blue
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥50 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Filtres adaptés à diverses applications selon le type de membrane, le boîtier et le niveau de validation
- Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les capteurs d'hémodialyse du sang et de l'humidité ainsi que les lignes de vide
- Membranes à faible taux d'extractibles et à faible absorption, pour une perte minimale de l'échantillon
- Débit et pression de fonctionnement plus élevés, répondant aux besoins de hautes performances
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de composés à base de protéines ou de petites molécules de haute valeur
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Application : Filtration stérilisante
- Usage prévu : Stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
- Mode d′emploi : Veuillez vous reporter au paragraphe Instructions d′utilisation du mode d′emploi du filtre pour seringue Millex™
- Conditions de stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
La filtration permet de séparer des substances afin de réduire la complexité des échantillons et d'accroître la pureté des analytes, pour de meilleurs résultats analytiques.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.