Principaux documents
RAD1203
Corps diffusifs radiello
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20
20 EA
606,00 €
606,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
606,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
606,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
silicone body (strengthened by SS net)
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello Code 120-3
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Épaisseur
50 μm
Couleur
, permeative
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
configured for anaesthetic gases and vapors
Description générale
Les corps diffusifs sont conçus pour contenir les substances absorbantes des cartouches Radiello lors de l′échantillonnage. Une extrémité des corps diffusifs présente un pas de vis pour faciliter la fixation à la plaque d′appui triangulaire Radiello. À l′encontre de la plupart des substances absorbantes en cartouches, les corps diffusifs sont réutilisables et peuvent être nettoyés entre utilisations à l′aide d′un détergent doux. Les corps diffusifs accumulent de la poussière (en particulier lors de l′échantillonnage en extérieur) et il est donc recommandé de les remplacer après 4 ou 5 utilisations.
Les dimensions sont 60 mm de hauteur x 16 mm de diamètre. Quatre types de corps diffusifs sont disponibles, chacun conçu pour une application spécifique.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
J Dekeirsschieter et al.
Forensic science international, 189(1-3), 46-53 (2009-05-09)
Forensic entomology uses pig carcasses to surrogate human decomposition and to investigate the entomofaunal colonization. Insects communicate with their environment through the use of chemical mediators, which in the case of necrophagous insects, may consist in the cadaveric volatile organic
Rocco Rella et al.
The Science of the total environment, 487, 255-259 (2014-05-03)
The proofing treatment of the floor slabs with a solvent based material and successive treatment with epoxy resin resulted in significant air contamination in a primary school. The contamination caused illnesses in many occupants of school. The GC/MS investigations of
Anne Pennequin-Cardinal et al.
Talanta, 65(5), 1233-1240 (2008-10-31)
Radiello((R)) diffusive samplers filled with a thermally desorbable adsorbent (graphitised charcoal Carbograph 4) have been tested for the monitoring of BTEX. The sampling rates have been estimated under various controlled atmospheres in order to evaluate the effects of two factors
Articles
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.