1.11117
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
93,30 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
About This Item
93,30 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Ammonium Test, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.5-10 mg/L (NH4+)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method
Ammonium ions react with Neßler′s reagent to form a yellow-brown compound. The ammonium concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
The test can be used in:
- Groundwater and surface water
- Drinking water
- Wastewater
- Aquarium water, waters from aquaculture
- Boiler and boiler feed water, cooling water
- Swimming-pool water
- Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
This test is not suited for seawater.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable